Documentos Principais
HABG047S6
Millipore
Filtros S-Pak, 0,45 µm, 47 mm, pretos, reticulados
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black gridded membranes for microbiological analysis
Sinônimo(s):
Filtro de membrana S-Pak®, Filtros de membrana, membranas semipermeáveis
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
hydrophilic
individually wrapped
fabricante/nome comercial
S-Pak®
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os filtros S-Pak são feitos de ésteres mistos de celulose (MCE) com tamanho de poro de 0,45 μm, pretos, reticulados e com 47 mm de diâmetro. Esses filtros estéreis, prontos para uso, embalados individualmente, são fáceis de usar, com altas taxas de recuperação, além de serem atóxicos, com áreas hidrofóbicas e mais adequados para testes microbiológicos gerais.
Aplicação
Método de filtração por membrana para análise microbiana de água e bebidas filtráveis, como água engarrafada, vinho, cerveja e isotônicos. Eles também são usados na análise de produtos farmacêuticos e cosméticos
Embalagem
Selados individualmente, com papel separador azul, estéreis
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing