MSHAWGS48
Amostrador MicropreSure®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinônimo(s):
Unidade de filtração MicropreSure®, Para análise de biocarga e água por filtração
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Nível de qualidade
Agency
EP, USP, JP
esterilidade
sterile
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
MicropreSURE®
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.1 cm2
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cider
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MicropreSURE® System
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Características e benefícios
- Design fechado para proporcionar amostragem precisa
- Análise microbiológica e coleta durante o processo rápidas e confiáveis
- Testa volumes maiores
- Lote ou amostragem contínua
- Não é necessária montagem nem esterilização
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Protocolos
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing