EFHAB100
Unidade de filtração EZ-Fit® com almofada absorvente
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAB100I), pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinônimo(s):
Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
Agency
ISO 7004
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
embalagem
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B)
pkg of Single packaging (EFHAB100I)
Parâmetros
100 mL sample volume
capacidade
100 mL
diâmetro do filtro
47 mm
capacidade do funil
100 mL
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
adequação
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® System
Condições de expedição
ambient
Embalagem
EFHAB100B: Bulk packaging with protective bag (48 units/pack)
Informações legais
configurado para
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Conteúdo relacionado
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
A realização de testes microbiológicos em alimentos é uma parte fundamental da gestão da segurança e da qualidade dos alimentos. Saiba mais sobre a ampla gama de testes que abrangem patógenos e organismos que causam deterioração.