Documentos
MPC4NTR10
Millipore
Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana de policarbonato
pore size 0.4 μm, non-sterile
Sinônimo(s):
96-Well Plate
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiais
flat bottom wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Nível de qualidade
descrição
This 96-well filter plate has a Polycarbonate membrane used for Permeability studies.
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
100 μL sample volume (per well)
técnica(s)
DNA purification: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
receptor binding assay: suitable
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
300 μL
volume de trabalho
125 μL
tamanho de poro
0.4 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aumentar a previsibilidade de candidatos a medicamentos no início do pipeline de descoberta usando ensaios não baseados em células pode melhorar a taxa de rendimento do candidato durante o estágio de ADME (absorção, distribuição, metabolismo e excreção). Ensaios de permeabilidade não baseados em células são modelos preditivos para absorção oral de candidatos ao desenvolvimento.
As placas MultiScreen Permeability, MultiScreen-IP e MultiScreen Acceptor são compatíveis com estratégias de membrana artificial para prever o transporte passivo.
As membranas têm estrutura e densidade de poros uniformes para um transporte confiável:
- Poços individuais minimizam a interação entre os candidatos
- A compatibilidade com sistemas automatizados de manuseio de líquidos aumenta o rendimento
Ensaio de permeabilidade:
- A placa MultiScreen Permeability possui uma membrana de policarbonato que suporta uma camada artificial de hexano/hexadecano para ensaios de permeabilidade.1
Ensaio PAMPA:
- A placa MultiScreen-IP tem uma membrana de PVDF hidrofóbica que suporta uma bicamada lipídica para ensaios PAMPA.2,3
Placa MultiScreen Acceptor:
- A placa MultiScreen Acceptor pode ser usada com qualquer uma das placas para capturar compostos transportados passivamente. Produzida com 100% de PTFE, a placa pode melhorar os resultados de LC/MS dependendo da carga das moléculas pequenas que estão sendo avaliadas.
Código do filtro: PCF
Aplicação
Categoria de Pesquisa
Ensaios
Proteínas
forma física
Identificação por cor: Transparente
Outras notas
Compatível com automação: Não
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Protocolos
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Conteúdo relacionado
A triagem bem-sucedida de alvos de medicamentos e descoberta de compostos-guia requer reagentes e suprimentos testados, adequados para o processo e de alto rendimento. Encontre as ferramentas certas para seus processos de biotecnologia, farmacêuticos e CRO, para triagem de moléculas pequenas e biológicos, além de testes de imunogenicidade robustos para segurança terapêutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.