MATRNPS50
Placa de coleta de 96 poços
Clear, Non-Sterile, Transport Receiver Plate, 100uL volume, 50 plates, Styrene
Sinônimo(s):
Microplaca, Placa de 96 poços
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
100 μL sample volume (per well)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
tamanho da placa
96 wells
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A MultiScreen-Mesh é otimizada para a identificação de compostos e alvos em um formato de 96 poços. A placa de malha de náilon de 96 poços e a bandeja de 96 poços se encaixam para fornecer um sistema pronto para uso para ensaios que medem paralisia, citotoxicidade e morte de organismos multicelulares. Selecione entre uma variedade de tamanhos de poros da malha adequados para a sua aplicação. Basta transferir parasitas, nematoides ou outros organismos multicelulares para os poços, tratar com o composto-alvo e medir a migração dos organismos. As placas são oticamente transparentes para uso com um microscópio para imagiologia ou outras análises microscópicas. As placas podem ser revestidas com uma fina camada de ágar, se necessário.
As placas MultiScreen-Mesh também demonstraram ser úteis como filtros celulares de alto rendimento antes da análise celular em um analisador FACS. Para dissociar aglomerados de células antes de carregar a placa no instrumento FACS, passe as suspensões celulares através das placas de malha, seja por fluxo por gravidade ou através de centrifugação leve.
Esta placa de filtro fornece um sistema completo para cultivo, teste e leitura de resultados de ensaios em um protocolo em uma etapa. O sistema é ideal para triagem de alvos e outras aplicações que avaliam o efeito de novos compostos em organismos multicelulares inteiros. A placa de filtro MultiScreen-Mesh é otimizada para identificar compostos e alvos em um formato de 96 poços. A placa de filtro e a bandeja de 96 poços se encaixam para fornecer um sistema pronto para uso para ensaios que medem paralisia, citotoxicidade e morte de organismos multicelulares. Basta transferir parasitas, nematoides ou outros organismos multicelulares para os poços, tratar com o composto-alvo e medir a migração dos organismos.
Características e benefícios:
- Múltiplas configurações e aplicações
- Compatibilidade química
- Compatível com automação
- Filtragem a vácuo e coleta do filtrado superiores
- As placas são oticamente transparentes para uso com um microscópio para imagiologia ou outra análise microscópica
Aplicações
- Triagem de Organismos Inteiros
Aplicação
Cultura celular
Proteína
forma física
Outras notas
Os clientes também visualizaram
Artigos
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Protocolos
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.