Documentos Principais
MAIPN4550
Millipore
Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana hidrofóbica de PVDF
pore size 0.45 μm, non-sterile
Sinônimo(s):
Placa PVDF de 96 poços, Placa de membrana PVDF, Placa hidrofóbica de 96 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Nível de qualidade
descrição
Non-sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for Avidin-biotin Linkages, DNA-binding Proteins, Protein Binding & PAMPA. Comes in a pack of 50.
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
hydrophobic
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
área de filtração
0.3 cm2
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
300 μL
volume de trabalho
50-250 μL
Matriz
Immobilon®-P
tamanho de poro
0.45 μm pore size
tipo de ligação
high binding surface
Condições de expedição
ambient
Aplicação
A placa de filtro MultiScreen®-IP, 0,45 μm, transparente, não estéril foi usada:
  • como suporte de membrana artificial e placa receptora em ensaio de permeabilidade em membrana artificial paralela (PAMPA) para determinar as permeabilidades de oximas[1]
  • em ensaio ELISpot (do inglês, enzyme-linked immunospot)[2]
  • em ELISPOT específico para hemocianina de lapa californiana (KLH) para a identificação de células específicas de antígenos (Ag)[3]
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Claudia Giesecke et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(12), 3981-3992 (2018-05-08)
There are currently limited insights into the progression of human primary humoral immunity despite numerous studies in experimental models. In this study, we analyzed a primary and related secondary parenteral keyhole limpet hemocyanin (KLH) immunization in five human adults. The
A C Belkina et al.
Journal of dental research, 99(7), 855-862 (2020-03-19)
Periodontitis (PD) is a common source of uncontrolled inflammation in obesity-associated type 2 diabetes (T2D). PD apparently fuels the inflammation of T2D and associates with poor glycemic control and increased T2D morbidity. New therapeutics are critically needed to counter the
Hee Chun Jeong et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(17), 6213-6217 (2009-08-12)
A series of fluorinated oxime compounds was designed and synthesized in order to probe the effect of fluorine substitution on reactivation of inhibited acetylcholinesterase (AChE) by organophosphorus agents. Permeability measurements, using the Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) method, were
Artigos
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Protocolos
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Questions
  1. Could you please explain the meaning of the terms "donor," "acceptor," "receiver," and "collection" in relation to MAIPN4550 and MAIPN4510 filter plates?
    1 answer
    1. The donor plate is also known as the filter plate, while the acceptor plate can be referred to as the acceptor, receiver, or collection plate. For detailed information on the PAMPA assay, you can refer to the provided link. Additionally, a datasheet is available that reviews some of the donor and acceptor plates. The donor plates include MAIPN4550 and MAIPNTR10. An alternative donor plate option is S2EM004M99, which is a 'MA' classic designed plate. It is important to note that any plate starting with 'MS---' in the catalog number cannot be used.
      As for the acceptor plates, several options are available, such as MSSACCEPT0R, MATRNPS50, and MSCPNUV40.
      Moreover, tech notes for the automation of PAMPA-Lipid on the Sciclone ALH 3000 workstation and the automation of PAMPA-HDM using a MultiScreen® Filter Plate on a Beckman Biomek® FX Workstation are also available. An article titled "Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA)" provides further insights into the topic.