Documentos Principais
MIXU500L102L
Millipore
Transportador Misturador Mobius® 500L
unjacketed with load cells
Sinônimo(s):
Mobius® 500L mixer carrier, unjacketed with load cells
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiais
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-40 °C temperature
Altura
166.1 cm (65.4 in.)
Largura
116.2 cm (45.8 in.)
Profundidade
104.8 cm (41.3 in.)
peso
374 kg (825 lb)
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
acessório