Documentos Principais
XKEM00107
Millipore
Bomba a vácuo manual, polipropileno
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Use seringas de polipropileno para dispensar líquidos em recipientes pequenos e filtre por pressão os pequenos volumes através dos suportes das unidades de filtro com conexões de entrada lúer-slip fêmea. As seringas têm conexões de saída lúer-slip macho. Uma válvula a vácuo bidirecional, adaptador lúer macho-fêmea de náilon e tubulação de borracha com entrada do tipo lúer macho opcionais convertem essa seringa padrão em uma bomba de vácuo manual. Para aplicações estéreis, está disponível uma seringa a vácuo de aço inoxidável autoclavável com válvula bidirecional de aço inoxidável.
Aplicações:
filtração de pequenos volumes de líquidos, bomba manual para filtração em campo com unidades Sterifil e outros suportes de filtro
Princípio
Vácuo
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Questions
  1. Hello, Could you please provide the diameter and volume of the outlet tube of this vacuum syringe. Thanks, Aman
    1 answer
    1. This product contains a surgical Latex rubber tubbing 14 inches long with an inner diameter of 5/32'' and a wall of 3/64''.
      Product XKEM00107 Hand Pump Assay contains a syringe: “XX1105005”. This is an “Off the Shelf” product that has a Luer-style tip. It meets ISO 594/1. It is also designed to be used with 0.312” (8mm) diameter tubing.