Selecione um tamanho
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
pyrogen testing
feature
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Quality Segment
packaging
pkg of 1 vial
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
O controle de NEP HKSA é uma preparação de Staphylococcus aureus por termomorte, fornecida em forma liofilizada. HKSA é um pirogênio não endotoxina (NEP) que ativa o receptor TLR2 de monócitos e pode ser usado como um controle positivo com o sistema PyroMAT® (teste de ativação de monócitos para detecção de pirogênio).
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Não use frascos não abertos após a data de validade
Armazene as alíquotas ressuspensas a -20°C
O prazo de validade das alíquotas pode ser encontrado na ficha técnica
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| suitability pyrogenic bacteria | suitability pyrogenic bacteria | suitability - | suitability pyrogenic bacteria |
| manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® |
| compatibility configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System | compatibility configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System | compatibility configured for PyroMAT® | compatibility for use with PyroMAT® |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical, pyrogen testing | application(s) pharmaceutical |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MATHKSA | 04054839473548 |