Economize 15% do preço de tabela*
Use o código MOLE15 no carrinho. Entrar para verificar a elegibilidade. Comprar produtos
Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 677,00 |
25 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.725,00 |
Sobre este item
R$ 677,00
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1CCC)c(nc3c2cccc3)N
InChI
1S/C13H13N3S/c1-2-5-10-16-11-12(17-10)8-6-3-4-7-9(8)15-13(11)14/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3,(H2,14,15)
InChI key
NFYMGJSUKCDVJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este Item | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. |
| form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -140 to -196°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color white to very dark brown | color - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?