PYR0MATCELLS
Células PyroMAT®
pkg of 2 vials, Cryopreserved MonoMac 6 cells for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP Chapter 2.6.30
Nível de qualidade
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 2 vials
fabricante/nome comercial
PyroMAT®
aplicação(ões)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibilidade
configured for PyroMAT® System
Condições de expedição
dry ice
adequação
pyrogenic bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
O PyroMATcells contém as células MonoMac 6 criopreservadas, 2 x 1 ml
Aplicação
Características e benefícios
- Células monocíticas criopreservadas prontas para uso
- A única linha celular validada e disponível para o teste de ativação de monócitos
- Expressão de todos os receptores do tipo Toll responsáveis pela detecção de pirogênios
Embalagem
Componentes
Outras notas
Produtos recomendados
Informações legais
controle
produto comparável
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.