MABX1911
Anti-human IgM (10mg) KC
from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Categorias relacionadas
Descrição geral
Immunoglobulin M (IgM) is a highly conserved antibody in vertebrates and is expressed early during development of immune system. It is present as a pentamer in the serum and is secreted by peritoneal B cells.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.