MABT96
Anti-Anillin Antibody, clone 5f3.1
clone 5F3.1, from mouse
Sinônimo(s):
Actin-binding protein anillin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F3.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANLN(54443)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Anillin in 10 µg of mimosine and nocodozole treated and untreated HeLa cell lysate.
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human testis tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:100 dilution of this antibody detected Anillin in human testis tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mimosine and nocodozole treated and untreated HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1