Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D10, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 48.37 kDa
observed mol wt ~52 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse, hamster
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HYAL1(3373)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Hyaluronidase-1 in Mouse kidney tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected HYAL1 in Mouse liver tissue lysate.
Western Blot using KO lysates: A 1:500 dilution from a representative lot detected HYAL1 in lysate from wild-type liver tissue, but not in mouse liver with HYAL1 knockout. (Data courtesy of Dr. Barbara Triggs-Raine, Ph.D., University of Manitoba, Canada).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HYAL1 in Western Blotting application. (Shuttleworth, T., et al. (2002). J Biol Chem. 277(25):23008-18; Martin, D.C., et al. (2008). Hum Mol Genet. 17(13):1904-15; Hemming, R., et al. (2008). Glycobiology. 18(4):280-9; Puissant, E., et al. (2014). Traffic. 15(5):500-15).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected HYAL1 in Immunohistochemistry application. (de Sa, V.K., et al. (2015). Braz J Med Biol Res. 48(11):1039-47).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1