MABT1335
Anti-Tropomyosin 3 Antibody, clone 2G10.2
Sinônimo(s):
Gamma-tropomyosin, Tropomyosin-3, Tropomyosin-5, TPM3, Tm3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G10.2, monoclonal
peso molecular
~30 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysates.)
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
mouse ... TPM3(117557)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Tropomyosin 3 in Immunofluorescence applications (Schevzov, G., et. al. (2011). Bioarchitecture. 1(4):135-164).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tropomyosin 3 in Western Blotting applications (Schevzov, G., et. al. (2011). Bioarchitecture. 1(4):135-164).
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade