MABT106
Anti-Protein Spindly Antibody, clone 9D10.2
clone 9D10.2, from mouse
Sinônimo(s):
Protein Spindly, hSpindly, Arsenite-related gene 1 protein, Coiled-coil domain-containing protein 99, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.4A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9D10.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPDL1(54908)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Protein Spindly in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2