Documentos Principais
ST1662
Sigma-Aldrich
Anti-BCL9 Mouse mAb (2D4)
liquid, clone 2D4, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-β-cell CLL/Lymphoma 9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D4, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL9(607)
Descrição geral
Anti-BCL9, mouse monoclonal, clone 2D4, recognizes the BCL9 protein in HeLa cells. It is validated for ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the BCL9 protein.
Recognizes the BCL9 protein in HeLa cells.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1036-1136 human BCL9, expressed as a GST fusion protein
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)