Documentos Principais
MABS492
Sigma-Aldrich
Anti-Lamin-B1 Antibody, clone 8F10.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma do anticorpo
purified antibody
Nível de qualidade
clone
8F10.1
monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Descrição geral
GST-tagged recombinant protein corresponding to the Internal region of human Lamin-B1.
Aplicação
Epitope: Internal region
Qualidade
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lamin-B1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
propriedades físicas
~66 kDa observed. Uncharacterized band(s) may appear in some lysates.
forma física
Purified mouse monoclonal IgG2bκ antibody in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.