Documentos Principais
CUP0300
Millipore
Sistema de FFT em escala da Cogent® µ 100–240 VAC, 50–60 Hz
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Materiais
316L stainless steel holder (filter)
PTFE stir bar(s)
Tygon® PVC tubing
plastic tubing (GORE STA-PURE (platinum-cured silicone expanded PTFE))
polycarbonate valve (vent)
polypropylene fitting (Luer)
polysulfone flow cell
silicone O-ring (for vent)
silicone O-ring
titanium sensor (pressure)
Características
holdup volume< 3 mL (excluding cassette)
fabricante/nome comercial
Cogent®
Parâmetros
0-5.5 bar max. inlet pressure (0-80 psi)
0.02-0.33 L/min flow rate
1 L sample volume
16 mL min. working volume
4-25 °C temperature
Altura
62 cm (24.40 in.)
Largura
41 cm (16.14 in.)
Profundidade
48 cm (18.89 in.)
área de filtração
0.005-0.0264 m2
peso
30 kg (66 lb)with holder
Categorias relacionadas
Componentes
Inclui tanque, suporte Pellicon®, conjunto completo de tubulação e sensores
Especificações
O sistema Cogent® μScale atende aos requisitos da Diretriz de baixa tensão 73/23/EEC e da Diretriz EMC 89/336/EEC, e tem a marca CE.
Informações legais
COGENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.