MABS2049
Anti-Adenylate Cyclase 5 Antibody, clone 19D5.C1
clone 19D5.C1, from mouse
Sinônimo(s):
Adenylate cyclase type 5, EC: 4.6.1.1, ATP pyrophosphate-lyase 5, Adenylate cyclase type V, Adenylyl cyclase 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
19D5.C1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, porcine, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Adcy5(224129)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
ELISA Analysis: A representative lot detected Adenylyl Cyclase 5 in ELISA applications (Hu, C.L., et. al. (2009). Am J Physiol Heart Circ Physiol. 297(5):H1776-82).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Adenylate Cyclase 5 in mouse brain membrane preparations.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1