MABS2037
Anti-Factor XII Antibody, clone 15H8
clone 15H8, from mouse
Sinônimo(s):
Coagulation factor XII, EC: 3.4.21.38, Hageman factor, HAF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15H8, monoclonal
reatividade de espécies
human, baboon
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... F12(2161)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited the generation of thrombin in normal plasma following addition of activated partial thromboplastin reagent. (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Factor XII in Western Blotting applications (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
ELISA Analysis: A representative lot detected Factor XII in ELISA applications (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected human Coagulation factor XII.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade