MABS1999
Anti-HPi2 Antibody, clone HIC1-2B4
clone HIC1-2B4, from mouse
Sinônimo(s):
Human pancreatic enriched islet cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HIC1-2B4, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HPi2 in Immunofluorescence applications (Dorrell, C., et. al. (2008). Stem Cell Res. 1(3):183-94).
Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected HPi2 in human pancreatic tissue sections.
forma física
Armazenamento e estabilidade