MABS61
Anti-PARG Antibody, clone D8B10
clone D8B10, from mouse
Sinônimo(s):
poly (ADP-ribose) glycohydrolase, poly(ADP-ribose) glycohydrolase 60 kDa isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D8B10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PARG(8505)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PARG on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1