MABS1917
Anti-RIP140 Antibody, clone 6D7
clone 6D7, from mouse
Sinônimo(s):
Nuclear receptor-interacting protein 1, Nuclear factor RIP140, Receptor-interacting protein 140
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6D7, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRIP1(8204)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected RIP140 in Chromatin Immunoprecitpiation applications (Hallberg, M., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(22):6785-95).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RIP140 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1