S5196
Anti-Sirt1 antibody, Mouse monoclonal
clone SIR11, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-SIRTUIN1, Anti-Sir2α, Anti-mouse homologue of yeast Sir2
Selecione um tamanho
R$ 5.152,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.152,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SIR11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~105 kDa
reatividade de espécies
mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of C-2 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Sirt1(93759)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- western blot analysis
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemical methods
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?