MABN92-AF647
Anti-Iba1/AIF1 Antibody, clone 20A12.1, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20A12.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AIF1(199)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Iba1/AIF1 in human spleen tissue.
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2