MABN385
Anti-NHERF-2 Antibody, clone 32B6
clone 32B6, from mouse
Sinônimo(s):
Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF2, NHERF-2, NHE3 kinase A regulatory protein E3KARP, SRY-interacting protein 1, SIP-1, Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 2, Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory factor 2, Tyrosine kinase ac
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
32B6, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC9A3R2(9351)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Batt cell lysate. (Theisen, C. S., et al. (2007). Mole. Biol. Cell. 18:1220-1232).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected NHERF-2 in 10 µg of HaCaT keratinocytes cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HaCaT keratinocytes cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1