Documentos Principais
SAB5200112
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-4 Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-AQP4, Anti-Aquaporin 4
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1254
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1254
Nome do produto
Anti-AQP4 antibody produced in rabbit, 1 mg/mL, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 35 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Aqp4(25293)
Descrição geral
Aquaporin 4 (AQP4) is expressed in the nervous system. The gene ID of the protein is 25293.
Especificidade
Detects ~35 kDa. May detect larger glycosylated bands ~50 kDa.
Imunogênio
C-terminal peptide
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aquaporin 4 (AQP4) functions as a water channel in the rat brain.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
PBS, pH 7..4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Ceccariglia et al.
Neuroscience, 274, 273-288 (2014-06-10)
Trimethyltin chloride (TMT) is a neurotoxicant producing neuronal degeneration and reactive astrogliosis in the mammalian central nervous system, especially the hippocampus. A previous magnetic resonance imaging investigation in TMT-treated rats evidenced dilation of lateral ventricles, also suggesting alterations in blood-brain
Elisa Vizzaccaro et al.
Muscle & nerve, 57(5), 856-858 (2017-12-02)
Aquaporins (AQPs) are a family of transmembrane proteins involved in the maintenance of osmotic gradients. AQP4 is abundant in skeletal muscle, where it seems to be associated with glycolytic metabolism. We investigated the pattern of expression of AQP4 in normal
Teruyuki Ishikura et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 181-181 (2021-08-23)
Intractable neuropathic pain is a common symptom of neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD). However, the underlying mechanism of NMOSD pain remains to be elucidated. In this study, we focused on ATP, which is one of the damage-associated molecular patterns, and
Alex J Smith et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 74-74 (2019-05-10)
Redistribution of the water channel aquaporin-4 (AQP4) away from astrocyte endfeet and into parenchymal processes is a striking histological feature in mouse models of Alzheimer's disease (AD) and other neurological conditions with prominent astrogliosis. AQP4 redistribution has been proposed to