MABN2308
Anti-TrkA Antibody, clone MNAC13
Sinônimo(s):
High affinity nerve growth factor receptor;EC:2.7.10.1;Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1;TRK1-transforming tyrosine kinase protein;Tropomyosin-related kinase A;Tyrosine kinase receptor;Tyrosine kinase receptor A;gp140trk;p140-TrkA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MNAC13, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 87.5 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NTRK1(4914)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant Human TrkA.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant Human TrkA.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected TrkA in ELISA applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27).
Neutralizing: A representative lot neutralized TrkA activity in Neutralizing applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27; Ugolini, G., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(8):2985-90).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2