MABN160
Anti-Syntenin-1 Antibody, clone 4F4.1
clone 4F4.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Syntenin-1, Melanoma differentiation-associated protein 9, MDA-9, Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 18, TACIP18, Scaffold protein Pbp1, Syndecan-binding protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F4.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SDCBP(6386)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Syntenin-1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade