MABC1106
Anti-Hsp90 alpha Antibody, clone 1G6-D7
clone 1G6-D7, from mouse
Sinônimo(s):
Heat shock protein HSP 90-alpha, Heat shock 86 kDa, HSP 86, Lipopolysaccharide-associated protein 2, LAP-2, LPS-associated protein 2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G6-D7, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90AA1(3320)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Hsp90 alpha in ELISA applications (Zou, M., et. al. (2017). Oncogene. 36(15):2160-2171).
Affects Function Analysis: A representative lot blocked parental MDA-MB-231 cell invasion in a dose-dependent manner. (Zou, M., et. al. (2017). Oncogene. 36(15):2160-2171).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Hsp90 alpha in Western Blotting applications (Zou, M., et. al. (2017). Oncogene. 36(15):2160-2171).
Inhibits Activity/Function Analysis: A representative lot inhibited both de novo tumor formation and expansion of already formed tumors in mice. (Zou, M., et. al. (2017). Oncogene. 36(15):2160-2171).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Hsp90 alpha in MDA-MB-231 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas