MABF854
Anti-S100A9 Antibody, clone 6B4
clone 6B4, from mouse
Sinônimo(s):
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14, S100 calcium-binding protein A9, S100A9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B4, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A9(6280)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant human S100A9 (rhS100A9) by direct/non-sandwich ELISA, but not rhS100A8 & rhS100A12 or recombinant murine S100A8 & S100A9 (Dr Philippe Tessier, Laval University, Quebec, CA).
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant human S100A9 (rhS100A9) as well as endogenous S100A9 in purified human calprotectin (S100A8/S100A9 dimer) by sandwich ELISA, but not rhS100A8 or rhS100A12 (Dr Philippe Tessier, Laval University, Quebec, CA).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected S100A9 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2