MABF3180
Anti-CCL4/MIP1β Antibody, clone 4G11.10.5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G11.10.5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 10.21 kDa
observed mol wt ~8.0 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... CCL4(6351)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with human recombinant C-C motif chemokine 4 (CCL4).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant human CCL4/MIP1b .
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected CCL4/MIP1b a in human small intestine and human adrenal gland tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2