ZMS1048
Anti-Fibroblast Antibody, clone TE-7 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Fibrocyte;Fibroblast
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TE-7, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in human foreskin fibroblasts.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Fibroblast in human foreskin fibroblasts.
Tested applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected human foreskin fibroblasts.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Fibroblast in human skeletal muscle and human skin tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Fibroblast in Immunocytochemistry applications (Goodpaster, T., et. al. (2008). J Histochem Cytochem. 56(4):347-58).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Fibroblast in Immunohistohemistry applications (Goodpaster, T., et. al. (2008). J. Histochem. Cytochem. 56(4):347-58).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1