Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C01, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 24.93 kDa
observed mol wt ~32 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCR3(259197)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NKp30 (CD337) in Human spleen tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NKp30 (CD337) in Human tonsil tissue lysate.
Function Analysis: A representative lot of this antibody blocked the binding of NKp30-Fc to β-1,3-Glucan and reduced Nkp30 clustering. (Li, S.S., et. al. (2018). Nat Commun. 9(1):751; Li, S.S., et. al. (2013). Cell Host Microbe. 14(4):387-97).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NKp30 (CD337) in Western Blotting applications (Li, S.S., et. al. (2018). Nat Commun. 9(1):751; Li, S.S., et. al. (2013). Cell Host Microbe. 14(4):387-97).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NKp30 (CD337) in Immunoprecipitation applications ( Li, S.S., et. al. (2013). Cell Host Microbe. 14(4):387-97 ).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKp30 (CD337) in Flow Cytometry applications (Li, S.S., et. al. (2018). Nat Commun. 9(1):751; Li, S.S., et. al. (2013). Cell Host Microbe. 14(4):387-97).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NKp30 (CD337) in Immunocytochemitry applications (Li, S.S., et. al. (2013). Cell Host Microbe. 14(4):387-97).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2