MABE948
Anti-BRE1-A (RNF20) Antibody, clone 8A4.2
clone 8A4.2, from mouse
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase BRE1A, BRE1 E3 ubiquitin ligase homolog, BRE1-A, hBRE1, Homolog of S. cerevisiae BRE1, RING finger protein 20
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8A4.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF20(56254)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BRE1-A (RNF20) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1