MABE121
Anti-SMARCA4 Antibody, clone 20C3.2
clone 20C3.2, from mouse
Sinônimo(s):
Transcription activator BRG1, ATP-dependent helicase SMARCA4, BRG1-associated factor 190A, BAF190A, Mitotic growth and transcription activator, Protein BRG-1, Protein brahma homolog 1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulato
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20C3.2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMARCA4(6597)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SMARCA4 in HeLa and A431 cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMARCA4 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa nuclear extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1