Documentos Principais
MAB5324
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiácido polissiálico-NCAM, clone 2-2B
ascites fluid, clone 2-2B, Chemicon®
Sinônimo(s):
PSA-NCAM
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2-2B, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, vertebrates, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCAM1(4684)
Descrição geral
O ácido polissiálico (PSA) é um homopolímero linear longo que se liga à molécula de adesão de células neurais (NCAM). Ele tem a notável capacidade de reduzir a expressão de uma ampla gama de interações celulares dependentes de contato. Acredita–se que esta atividade decorra da capacidade que o polímero carregado tem de ocupar um grande volume hidratado, causando assim um impedimento físico direto do contato intercelular. A expressão regulada de PSA demonstrou promover uma redução das interações celulares que pode criar condições permissivas para alterações na estrutura de diversos tecidos.
A expressão mais ampla de PSA ocorre nas células precursoras durante os estágios iniciais do desenvolvimento e desempenha um papel na promoção da migração dessas células após a divisão celular. Na maioria dos casos, a expressão de PSA deixa de ocorrer após a conclusão do processo de migração. No entanto, os axônios e neurônios frequentemente retêm PSA para se empacotar, germinar e ramificar corretamente durante a definição da trajetória do axônio.
Especificidade
O monoclonal funciona bem em todas as espécies que expressam PSA-NCAM, inclusive camundongo.
Reage com ácido neuramínico ligado a alfa 2-8 (AcNeu-alfa 2-8) n com n >10. Em geral, este polímero é denominado ácido polissiálico (PSA). Em vertebrados, o PSA é ligado a moléculas de adesão entre células neurais (NCAM, CD56). Em bactérias, ele está associado à cápsula do grupo B de cepa meningocócica.
Imunogênio
Meningococos viáveis, grupo B (cepa 355).
Aplicação
Detecte antiácido polissiálico-NCAM usando este anticorpo antiácido polissiálico-NCAM, clone 2-2B, validado para uso em IC, IH, RIA e WB com mais de 30 citações do produto.
Western blot: usou-se uma concentração de 1:500-1:1.000 de um lote anterior em WB.
Imunocito/histoquímica: uma diluição de 1:200-1:400 de um lote anterior deste anticorpo funcionou em células vivas e fixadas, cortes de tecido congelados ou fixados com algum tipo de fixador. (Rougon et al., 1986; Theodosis et al., 1991, 1999). Não é recomendado que o anticorpo seja usado em tecido embebido em parafina, pois pode apresentar resultados variáveis.
Radioimunoensaio (RIA):
um lote anterior deste anticorpo foi usado em RIA. (Figarella-Branger et al., 1996)
Classificação celular e “panning” (Ben-Hur et al., 1998)
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por imuno-histoquímica no hipocampo.
Análise imuno-histoquímica (parafina):
PSA-NCAM (N.° do cat. MAB5324) padrão de coloração/morfologia representativos no hipocampo humano. Tecido pré-tratado com EDTA, pH 8, recuperação de antígenos. O anticorpo foi diluído na proporção de 1:100, usando Detecção IHC-Select com HRP-DAB. A imunorreatividade é observada como coloração da membrana plasmática em neurônios.
Coloração ideal com recuperação de epítopos: Hipocampo de Alzheimer
Descrição-alvo
150-300 kDa
forma física
IgM monoclonal de camundongo em tampão contendo 50% de glicerol, sem conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 ºC em alíquotas não diluídas a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgM e afetar o desempenho do produto. Observação: Variabilidade nas temperaturas do congelador abaixo de –20 °C pode provocar o congelamento de soluções contendo glicerol durante o armazenamento.
Nota de análise
Controle
Tecido de controle positivo: Hipocampo de rato jovem, hipocampo humano.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Polysialic acid expression is not necessary for motor neuron target selectivity.
Robinson, GA; Madison, RD
Muscle and Nerve null
Alzheimer's disease related markers, cellular toxicity and behavioral deficits induced six weeks after oligomeric amyloid-? peptide injection in rats.
Zussy, C; Brureau, A; Keller, E; Marchal, S; Blayo, C; Delair, B; Ixart, G; Maurice, T; Givalois, L
Testing null
Callum J C Parr et al.
Scientific reports, 6, 32532-32532 (2016-09-10)
The efficiency of pluripotent stem cell differentiation is highly variable, often resulting in heterogeneous populations that contain undifferentiated cells. Here we developed a sensitive, target-specific, and general method for removing undesired cells before transplantation. MicroRNA-302a-5p (miR-302a) is highly and specifically
Craig S Budinich et al.
Neural plasticity, 2012, 378307-378307 (2012-08-01)
Traumatic brain injury (TBI) is a worldwide endemic that results in unacceptably high morbidity and mortality. Secondary injury processes following primary injury are composed of intricate interactions between assorted molecules that ultimately dictate the degree of longer-term neurological deficits. One
Kazutoshi Takahashi et al.
Nature communications, 5, 3678-3678 (2014-04-25)
During mammalian embryonic development, the primitive streak initiates the differentiation of pluripotent epiblast cells into germ layers. Pluripotency can be reacquired in committed somatic cells using a combination of a handful of transcription factors, such as OCT3/4, SOX2, KLF4 and