Documentos Principais
MAB4304
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-antígeno embrionário 4 específico do estágio, clone MC-813-70
clone MC-813-70, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
SSEA-4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MC-813-70, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Os marcadores de superfície celular usados rotineiramente para identificar células-tronco embrionárias humanas indiferenciadas (hESCs) foram inicialmente caracterizados como marcadores para mESCs, carcinomas embrionários de camundongos (ECs) ou células EC humanas. O antígeno embrionário específico do estágio 3 (SSEA-3) e o SSEA-4 são amplamente utilizados como marcadores de superfície celular para definir ESCs humanas e de camundongos. SSEA-3 e SSEA-4 são expressos em hESCs indiferenciadas, mas não em mESCs indiferenciadas.
Especificidade
Este anticorpo reage com o antígeno embrionário específico do estágio 4 (SSEA-4) que é expresso na superfície de células-tronco de tetracarcinoma humano (EC), células germinativas embrionárias humanas (EG) e células-tronco embrionárias humanas (ES). Nenhuma imunorreatividade é evidente com células EC, ES e EG murinas indiferenciadas. A expressão de SSEA-4 é regulada negativamente após a diferenciação de células EC humanas. Em contraste, a diferenciação de células EC e ES murinas pode ser acompanhada por um aumento na expressão de SSEA-4.
Imunogênio
Linha celular de carcinoma embrionário humano 2102Ep
Aplicação
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Imuno-histoquímica: Um lote anterior deste anticorpo foi usado em IH.
Imunofluorescência: Um lote anterior deste anticorpo foi usado em IF.
ELISA: um lote anterior deste anticorpo foi usado em ELISA.
Citometria de fluxo: Uma faixa de variação inicial de 10-20 µg/ml é sugerida.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-antígeno embrionário específico do estágio 4, clone MC-813-70, é um anticorpo contra o antígeno embrionário específico do estágio-4 para uso em FC, ELISA, IF, IH.
Subcategoria de pesquisa
Pluripotente & Diferenciação precoce
forma física
Formato: Purificado
IgG3 monoclonal de camundongo purificada líquida, em tampão contendo PBS 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 com 0,1% de azida sódica
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Células-tronco embrionárias humanas (ES) pluripotentes
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
James A Byrne et al.
PloS one, 4(9), e7118-e7118 (2009-09-24)
The derivation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) provides new possibilities for basic research and novel cell-based therapies. Limitations, however, include our current lack of understanding regarding the underlying mechanisms and the inefficiency of reprogramming. Here, we report identification and
Hidehito Saito et al.
Stem cells international, 2016, 8394960-8394960 (2016-04-09)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from somatic cells of patients hold great promise for autologous cell therapies. One of the possible applications of iPSCs is to use them as a cell source for producing autologous lymphocytes for cell-based therapy
Lei Kang et al.
Stem cells and development, 25(7), 556-568 (2016-02-18)
Podocalyxin-like protein (PODXL) is a member of CD34 family proteins. It is the protein that carries many post-translational epitopes responsible for various pluripotent surface markers including TRA-1-60, TRA-1-81, GCTM2, GP200, and mAb84. However, PODXL has not attracted the attention of
Livia Eiselleova et al.
The International journal of developmental biology, 52(4), 353-363 (2008-04-17)
Various types of feeder cells have been adopted for the culture of human embryonic stem cells (hESCs) to improve their attachment and provide them with stemness-supporting factors. However, feeder cells differ in their capacity to support the growth of undifferentiated
Epigenetic characterization of the FMR1 gene and aberrant neurodevelopment in human induced pluripotent stem cell models of fragile X syndrome.
Sheridan, SD; Theriault, KM; Reis, SA; Zhou, F; Madison, JM; Daheron, L; Loring, JF; Haggarty, SJ
Testing null