MABC34
Anti-Beclin-1 Antibody, clone 9A1.1
clone 9A1.1, from mouse
Sinônimo(s):
Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, Protein GT197
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BECN1(8678)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Beclin-1 in HeLa cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Beclin-1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Raji cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Artigos
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.