MABC1151
Anti-NY-ESO-1 Antibody, clone D8.38
clone D8.38, from mouse
Sinônimo(s):
Cancer/testis antigen 1, Autoimmunogenic cancer/testis antigen NY-ESO-1, Cancer/testis antigen 6.1, CT6.1, L antigen family member 2, LAGE-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D8.38, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTAG1A(246100)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NY-ESO-1 in Immunohistochemistry applications. (Yakirevich, E., et. al. (2003). Clin Cancer Res. 9(17):6453-60; Bujas, T., et. al. (2011). Eur J Histochem. 55(1):e7; Bolli, M., et. al. (2005). Int J Cancer. 115(6):960-6; Groeper, C., et. al. (2007). Int J Cancer. 120(2):337-43).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected NY-ESO-1 in human testis tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1