MAB80132
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 406
clone 406, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
hMPV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
406, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2