Documentos Principais
MAB5316
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirrodopsina, clone RET-P1
clone RET-P1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Opsin 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RET-P1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHO(6010)
Especificidade
Reage com uma proteína de 39 kDa identificada como rodopsina (opsina). O MAB5316 marca especificamente os axônios e pedículos sinápticos dos bastonetes.
LOCALIZAÇÃO CELULAR:
citoplasmática
Imunogênio
Preparo de membrana a partir da retina de ratos adultos.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte rodopsina usando este anticorpo antirrodopsina, clone RET-P1, validado para uso em IC e WB.
Immunoblotting: 1 μg/ml
Imunocitoquímica
Imuno-histoquímica (congelado e formalina/parafina): 1-2 μg/ml. A coloração de cortes de tecidos fixados em formalina requer a ebulição dos cortes de tecidos em tampão citrato 10 mM, pH 6,0, por 10-20 minutos, seguida de resfriamento em temperatura ambiente por 20 minutos.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Sistema sensorial e SNP
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Líquida em PBS 10 mM, pH 7,4, com 0,2% de BSA e azida sódica 15 mM.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2−8 °C em alíquotas não diluídas por até 6 meses.
Nota de análise
Controle
CONTROLE POSITIVO:
células IMR-5, cérebro ou retina.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Vibratome sectioning mouse retina to prepare photoreceptor cultures.
Clerin, E; Yang, Y; Forster, V; Fontaine, V; Sahel, JA; Leveillard, T
Journal of Visualized Experiments null
Iman Sahly et al.
The Journal of cell biology, 199(2), 381-399 (2012-10-10)
The mechanisms underlying retinal dystrophy in Usher syndrome type I (USH1) remain unknown because mutant mice lacking any of the USH1 proteins-myosin VIIa, harmonin, cadherin-23, protocadherin-15, sans-do not display retinal degeneration. We found here that, in macaque photoreceptor cells, all
Birgit Ploier et al.
Nature communications, 7, 12832-12832 (2016-10-04)
Retinitis pigmentosa (RP) is a blinding disease often associated with mutations in rhodopsin, a light-sensing G protein-coupled receptor and phospholipid scramblase. Most RP-associated mutations affect rhodopsin's activity or transport to disc membranes. Intriguingly, some mutations produce apparently normal rhodopsins that
Steroids do not prevent photoreceptor degeneration in the light-exposed T4R rhodopsin mutant dog retina irrespective of AP-1 inhibition.
Gu, D; Beltran, WA; Pearce-Kelling, S; Li, Z; Acland, GM; Aguirre, GD
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Canine retina has a primate fovea-like bouquet of cone photoreceptors which is affected by inherited macular degenerations.
Beltran, WA; Cideciyan, AV; Guziewicz, KE; Iwabe, S; Swider, M; Scott, EM; Savina et al.
Testing null