Documentos Principais
MAB5296
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-oxitocina, clone 4G11
ascites fluid, clone 4G11, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G11, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OXTR(5021)
Especificidade
Reconhece ocitocina. Sem reatividade com arginina vasopressina, vasotocina ou [Asu1,6,Arg8]-vasopressina por ELISA competitivo.
Imunogênio
Oxitocina conjugada à tireoglobulina.
Aplicação
Esse anticorpo anti-oxitocina, clone 4G11, foi validado para uso em ELISA, IH para a detecção de oxitocina.
Imuno-histoquímica em tecidos congelados fixados em paraformaldeído 4%: 1:5.000-1:10.000.
ELISA: 1:1.000.000
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Peimin Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 284(34), 22878-22887 (2009-06-23)
It is well established that CpG promotes pro-inflammatory cytokine and antibody production by B cells via the Toll-like receptor 9 (TLR9)-dependent pathway. However, scavenger receptors (SRs) are also capable of binding such pathogen-derived molecules, yet their contribution to CpG-induced signaling
Mariela Mitre et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(8), 2517-2535 (2016-02-26)
Oxytocin is a neuropeptide important for social behaviors such as maternal care and parent-infant bonding. It is believed that oxytocin receptor signaling in the brain is critical for these behaviors, but it is unknown precisely when and where oxytocin receptors
Catherine E Barrett et al.
Neuropharmacology, 85, 357-366 (2014-06-14)
The melanocortin receptor (MCR) system has been studied extensively for its role in feeding and sexual behavior, but effects on social behavior have received little attention. α-MSH interacts with neural systems involved in sociality, including oxytocin, dopamine, and opioid systems.
Ranjan K Roy et al.
Communications biology, 1, 160-160 (2018-10-16)
Myocardial infarction (MI) initiates an increase in cardiac sympathetic nerve activity (SNA) that facilitates potentially fatal arrhythmias. The mechanism(s) underpinning sympathetic activation remain unclear. Some neuronal populations within the hypothalamic paraventricular nucleus (PVN) have been implicated in SNA. This study
Yuko Maejima et al.
Scientific reports, 9(1), 18360-18360 (2019-12-05)
Body weight (BW) is regulated in age-dependent manner; it continues to increase during growth period, and reaches a plateau once reaching adulthood. However, its underlying mechanism remains unknown. Regarding such mechanisms in the brain, we here report that neural circuits from