Documentos Principais
AB911
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiocitocina
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat, rabbit, sheep, hamster
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OXTR(5021)
Especificidade
Reconhece ocitocina. Menos de 1% de reatividade cruzada com arginina-vasopressina.
Imunogênio
Ocitocina sintética (Sigma) conjugada com tireoglobulina.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica: 1:5.000-1:10.000 (incubação por 18-24 horas) em formalina, tecido fixado em soluções de Bouin ou Zamboni. Reagirá em tecido embebido em parafina.
Imunocitoquímica: 1:10.000 em neurônios fetais de rato.
Dot Blot: 1:1000
RIA
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antiocitocina é um anticorpo contra a ocitocina para uso em DB, IC, IH(P) e RIA.
Subcategoria de pesquisa
Hormônios e receptores
Controle metabólico pelo SNC
forma física
Antissoro puro de coelho. Líquido. Não contém conservantes.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 2 anos a –20 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Glândula pituitária
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Yu-Ting Lin et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(5), 1218-1231 (2017-12-28)
Oxytocin (OXT) receptors (OXTRs) are prominently expressed in hippocampal CA2 and CA3 pyramidal neurons, but little is known about its physiological function. As the functional necessity of hippocampal CA2 for social memory processing, we tested whether CA2 OXTRs may contribute
Nicole Denoix et al.
Frontiers in neurology, 11, 649-649 (2020-08-06)
The hydrogen sulfide (H2S) and the oxytocin/oxytocin receptor (OT/OTR) systems interact in trauma and are implicated in vascular protection and regulation of fluid homeostasis. Acute brain injury is associated with pressure-induced edema formation, blood brain barrier disruption, and neuro-inflammation. The
Christine N Yohn et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 12, 181-181 (2018-09-14)
Natural variations in parenting are associated with differences in expression of several hormones and neuropeptides which may mediate lasting effects on offspring development, like regulation of stress reactivity and social behavior. Using the bi-parental California mouse, we have demonstrated that
Mehwish Anwer et al.
Journal of neurotrauma, 37(7), 924-938 (2019-10-28)
Traumatic brain injury (TBI) causes damage to the hypothalamo-hypophyseal axis, leading to endocrine dysregulation in up to 40% of TBI patients. Hence, there is an urgent need to identify non-invasive biomarkers for TBI-associated hypothalamo-hypophyseal pathology. Sushi repeat-containing protein X-linked 2
Karin Warfvinge et al.
The journal of headache and pain, 21(1), 10-10 (2020-02-08)
Recent work, both clinical and experimental, suggests that the hypothalamic hormone oxytocin (OT) and its receptor (OTR) may be involved in migraine pathophysiology. In order to better understand possible central actions of OT in migraine/headache pathogenesis, we mapped the distribution