MAB3804
Anti-53BP1 Antibody, clone BP18
ascites fluid, clone BP18, Chemicon®
Sinônimo(s):
p53 Binding Protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BP18, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53BP1(7158)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation. Expected size in immunoblot is >250 kD. Suggested lysis buffer is NETN. Suggested capture agent is Protein A + rabbit anti-mouse linker antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado