MAB3564
Anti-Sodium/Iodine Symporter Antibody, a.a. 625-643, clone FP5A
clone FP5A, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Na+/I- Symporter, NIS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FP5A, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC5A5(6528)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry. The antibody works on paraffin embedded tissue sections which have been subjected to antigen retrieval with 10 mM citrate buffer steam for 30 minutes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2