Documentos Principais
MAB312R
Sigma-Aldrich
Anticorpo AntiA2B5, clone A2B5-105
clone A2B5-105, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Neuron Cell Surface Antigen
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A2B5-105, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A2B5 é um epítopo gangliosídeo da superfície celular expresso em células epiteliais tímicas em desenvolvimento, células precursoras de oligodendrócitos e células neuroendócrinas. O antígeno A2B5 está presente nos astrócitos tipo 2, mas ausente nos astrócitos tipo 1, permitindo a diferenciação desses tipos diferentes de células. O anticorpo A2B5 foi usado em experimentos de citometria de fluxo e imuno-histoquímica para corar astrócitos tipo II, células envolvidas na gliogênese e células dedicadas à linhagem de oligodendrócitos.
Especificidade
Reconhece um epítopo comum aos sialogangliosídeos e sulfatídeos das membranas plasmáticas dos neurônios e das células neuroendócrinas e gliais. O antiA2B5 foi usado para coloração específica de:
Emaranhados neurofibrilares no tecido cerebral post-mortem de pacientes com diagnóstico confirmado de doença de Alzheimer (Majocha et al., 1989)
Neurônios da retina, cérebro, medula espinhal e gânglios da raiz dorsal de galinhas (Schnitzer e Schachner, 1982; Eisenbarth et al., 1979).
Terminações nervosas estriadas de rato [sinaptossomas (Wolf e Kapatos, 1989)].
Células de neuroblastoma em humanos (Oppedal et al., 1989; Coakham et al., 1985).
Células de insulinoma e ilhotas pancreáticas de ratos (Shimizu et al., 1983; Bartholomeusz et al., 1989).
Células epiteliais tímicas humanas e de rato (Haynes et al., 1988).
Células envolvidas na gliogênese (Bottenstein et al., 1988; Suzumura e Slerberg, 1989).
Oligodendrócitos e astrócitos, tipo II (Dubois-Dalcq et al., 1990).
Imunogênio
Células retinianas embrionárias de galinha
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imunocitoquímica: 5−10 μg/ml Imuno-histoquímica: 5−10 μg/ml (Levison e McCarthy, 1989)
Citotoxicidade mediada pelo complemento (Eisenbarth et al., 1979)
Citometria de fluxo: células vivas {Maric, D. et al. (2000) Cerebral Cortex 10:729-747}.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antiA2B5, clone A2B5-105, detecta o nível de A2B5 e foi publicado e validado para uso em FC, IC, IF e IH.
Subcategoria de pesquisa
Marcadores neuronais e gliais
forma física
Formato: Purificado
Líquido. Tampão = PBS, pH 7,1 com 2 mg/ml de BSA.
Precipitação de sulfato de amônio
Armazenamento e estabilidade
Manter o liofilizado congelado a –20 °C. Armazene a solução de anticorpo reconstituída a –20 °C por 12 meses em alíquotas não diluídas.
Nota de análise
Controle
Astrócitos tipo II, células precursoras neurais humanas
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
M Fernandez et al.
The European journal of neuroscience, 20(8), 2059-2070 (2004-09-29)
Oligodendrocyte development and myelination are under thyroid hormone control. In this study we analysed the effects of chronic manipulation of thyroid status on the expression of a wide spectrum of oligodendrocyte precursor cells (OPCs) markers and myelin basic protein (MBP)
Peter Göttle et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 777542-777542 (2021-12-11)
Myelin repair in the adult central nervous system (CNS) is driven by successful differentiation of resident oligodendroglial precursor cells (OPCs) and thus constitutes a neurodegenerative process capable to compensate for functional deficits upon loss of oligodendrocytes and myelin sheaths as
Qingwei Lai et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 376-376 (2017-12-01)
Recently, it is reported that monocarboxylate transporter 1 (MCT1) plays crucial role in oligodendrocyte differentiation and myelination. We found that MCT1 is strongly expressed in oligodendrocyte but weakly expressed in oligodendrocyte precursors (OPCs), and the underlying mechanisms remain elusive. Histone
Nune Darbinian et al.
Neurobiology of disease, 148, 105181-105181 (2020-11-16)
Alterations of white matter integrity and subsequent white matter structural deficits are consistent findings in Fetal Alcohol Syndrome (FAS), but knowledge regarding the molecular mechanisms underlying these abnormalities is incomplete. Experimental rodent models of FAS have shown dysregulation of cytokine
Pascal Gervois et al.
Stem cells international, 2019, 8589149-8589149 (2019-05-16)
Pathologies of the central nervous system are characterized by loss of brain tissue and neuronal function which cannot be adequately restored by endogenous repair processes. This stresses the need for novel treatment options such as cell-based therapies that are able