MAB312
Anti-A2B5 Antibody, clone A2B5-105
clone A2B5-105, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Neuron Cell Surface Antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A2B5-105, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Using double immunofluorescence the GQ ganglioside has a similar distribution on neurons to the D2 protein, to the tetanus toxin receptor and to neurofilaments (Walsh, 1980).
May also be used in the depletion of neurons for a mixed population or their purification by affinity chromatography.
May also be useful for detecting the metastatic spread of neuroblastoma cells into bone marrow.
Flow cytometry: live cells {Maric, D. et al. (2000) Cerebral Cortex 10:729-747}.
Immunohistochemistry: Frozen, fixed tissues (Levison & McCarthy, 1989)
Complement-mediated cytotoxicity (Eisenbarth et al., 1979)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Type II astrocytes, human neural progenitors
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.