MAB2500
Anti-Collagen Type VII Antibody, clone 32,-VII
Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-EBD1, Anti-EBDCT, Anti-EBR1, Anti-NDNC8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
32, monoclonal
mAb-VII, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL7A1(1294)
Especificidade
Aplicação
IH on unfixed, weakly fixed tissue sections.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Type VII collagen in HeLa cells.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2